Learn More
Ácido (2RS,4S)-5,5-dimetil-2-[[(fenoxiacetil)amino]metil]tiazolidina-4-carboxílico (ácidos peniloicos de fenoximetilpenicilina), Mikromol™
Código de producto. 30050015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050015 25 mg 25 miligramos
30049810 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050015 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0026.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS,4S)-5,5-dimetil-2-[[(fenoxiacetil)amino]metil]tiazolidina-4-carboxílico (ácidos peniloicos de fenoximetilpenicilina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin
CAS 2714805-53-3
Nombres de analitos o componentes Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H20 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. F (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. F (EP), (2RS,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity F, Phenoxymethylpenicillin Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H
SMILES CC1(C)SC(CNC(=O)COc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (4S)-5,5-dimetil-2-[[(2-fenoxiacetil)amino]metil]-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 324.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1144 g/mol