Learn More
Ácido (2RS,4S)-5,5-dimetil-2-[[(fenoxiacetil)amino]metil]tiazolidina-4-carboxílico (ácidos peniloicos de fenoximetilpenicilina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS,4S)-5,5-dimetil-2-[[(fenoxiacetil)amino]metil]tiazolidina-4-carboxílico (ácidos peniloicos de fenoximetilpenicilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin |
| CAS | 2714805-53-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. F (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. F (EP), (2RS,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity F, Phenoxymethylpenicillin Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H |
| SMILES | CC1(C)SC(CNC(=O)COc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-5,5-dimetil-2-[[(2-fenoxiacetil)amino]metil]-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Mostrar más |