Learn More
Ácido (2RS,4S)-5,5-dimetil-2-((2-fenilacetamido)metil)tiazolidina-4-carboxílico (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS,4S)-2-([(Phenylacetyl)amino]methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penilloic Acids of Benzylpenicillin) |
| CAS | 501-34-8 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2RS,4S)-2-[[(Phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Benzylpenicillin, Benzylpenicillin Benzathine Imp. F (EP), Benzylpenicillin Procaine Imp. C (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(21-15)9-16-11(18)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t12?,13-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)SC(CNC(=O)Cc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-5,5-dimetil-2-[[(2-fenilacetil)amino]metil]-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 308.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1195 |