Learn More
(2RS)-4-metil-1-(3-metilpiridin-2-il)-2-fenilpiperazina, Mikromol™
Descripción
(2RS)-4-metil-1-(3-metilpiridin-2-il)-2-fenilpiperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine |
| CAS | 191546-94-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Imp. E (EP), 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3/c1-14-7-6-10-18-17(14)20-12-11-19(2)13-16(20)15-8-4-3-5-9-15/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C |
| Nombre IUPAC | 4-metil-1-(3-metilpiridin-2-il)-2-fenilpiperazina |
| Mostrar más |