Learn More
Clorhidrato de ácido (2RS)-4-[2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi]benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30049944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049944 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049944 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.27
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ácido (2RS)-4-[2-hidroxi-3-(isopropilamino)propoxi]benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
CAS 33948-04-8
Nombres de analitos o componentes (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO4.ClH/c1-9(2)14-7-11(15)8-18-12-5-3-10(4-6-12)13(16)17;/h3-6,9,11,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,17);1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]benzoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 289.76
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1081 g/mol