Learn More
Oxalato de hidrógeno (2RS)-4-[(1-metiletil)amino]-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamida, Mikromol™
Descripción
Oxalato de hidrógeno de (2RS)-4-[(1-metiletil)amino]-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-4-[(1-Methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide Hydrogen Oxalate |
| CAS | 88269-33-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-4-[(1-Methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide Hydrogen Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H23 N3 O . x[C2 H2 O4] |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2RS)-4-[(1-Methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide Hydrogen Oxalate, (+/-)-alpha-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]-alpha-phenyl-2-pyridineacetamide ethanedioate, Disopyramide Impurity C as Hydrogen Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23N3O.C2H2O4/c1-14(2)20-13-11-18(17(19)22,15-8-4-3-5-9-15)16-10-6-7-12-21-16;3-1(4)2(5)6/h3-10,12,14,20H,11,13H2,1-2H3,(H2,19,22);(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CC(C)NCCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido oxálico;2-fenil-4-(propan-2-ilamino)-2-piridin-2-ilbutanamida |
| Mostrar más |