Learn More
(2RS)-3-(Naftalen-1-iloxi)propano-1,2-diol (derivado de diol), Mikromol™
Código de producto. 18023860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18023860 25 mg 25 miligramos
17909979 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18023860 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0043.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-3-(Naftalen-1-iloxi)propano-1,2-diol (derivado de diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol
CAS 36112-95-5
Nombres de analitos o componentes (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Propranolol Hydrochloride Imp. A (EP), Propranolol Imp. A (EP), (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, Diol Derivative of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity A, Propranolol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2
SMILES OCC(O)COc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 3-naftalen-1-iloxipropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 218.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0943 g/mol