Learn More
(2RS)-3-(Naftalen-1-iloxi)propano-1,2-diol (derivado de diol), Mikromol™
Descripción
(2RS)-3-(Naftalen-1-iloxi)propano-1,2-diol (derivado de diol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 36112-95-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Propranolol Hydrochloride Imp. A (EP), Propranolol Imp. A (EP), (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, Diol Derivative of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity A, Propranolol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2 |
| SMILES | OCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-naftalen-1-iloxipropano-1,2-diol |
| Mostrar más |