Learn More
Ácido (2RS)-3-hidroxi-2-fenilpropanoico (ácido trópico), Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-3-hidroxi-2-fenilpropanoico (ácido trópico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Tropic acid |
| CAS | 552-63-6 |
| Nombres de analitos o componentes | rac Tropic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Atropine Imp. C (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. A (EP), Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Ipratropium Bromide USP Related Compound C, Ipratropium Bromide USP RC C, (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), (+/-)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (+/-)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (+/-)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, Ipratropium Related Compound C, Tropicamide Related Compound C, Atropine Impurity C, Hyoscine Butylbromide Impurity B, Hyoscine Hydrobromide Impurity D, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Ipratropium Bromide Impurity C, Tropicamide Impurity C, Hyoscyamine Impurity A, Ipratropium Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | OCC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-hidroxi-2-fenilpropanoico |
| Mostrar más |