Learn More
Clorhidrato de (2RS)-3-(dimetilamino)-2-metil-1-fenilpropan-1-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-3-(dimetilamino)-2-metil-1-fenilpropan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5400-92-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. F (EP), Dextropropoxyphene Imp. F (EP), (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-10(9-13(2)3)12(14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,10H,9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(dimetilamino)-2-metil-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |