Learn More
Ácido (2RS)-3-bromo-2-metil-propanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-3-bromo-2-metil-propanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 56970-78-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H7 Br O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP), Captopril Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(CBr)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-bromo-2-metilpropanoico |
| Mostrar más |