Learn More
(2RS)-3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina (deshidrotrimipramina), Mikromol™
Descripción
(2RS)-3-(5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina (deshidrotrimipramina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydrotrimipramine |
| CAS | 315-69-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Dehydrotrimipramine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,N,β-Trimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 5-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-5H-dibenz[b,f]azepine, Dehydro trimipramine, Trimipramine Related Compound A, Trimipramine Maleate Impurity C, Trimipramine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-13,16H,14-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-il-N,N,2-trimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |