Learn More
Ácido (2RS)-3-[(4-fluorofenil)sulfonil]-2-hidroxi-2-metilpropanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-3-[(4-fluorofenil)sulfonil]-2-hidroxi-2-metilpropanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 151262-57-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10H11FO5S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bicalutamide EP Impurity M |
| SMILES | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 262.25 |
| Cantidad | 25 mg |