Learn More
(2RS)-3-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]propano-1,2-diol, Mikromol™
Código de producto. 30052464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052464 25 mg 25 miligramos
30049405 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052464 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-3-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]propano-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
CAS 62572-90-1
Nombres de analitos o componentes 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP), Metoprolol Imp. D (EP), (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Impurity D, Metoprolol Tartrate Impurity D, Metoprolol Impurity D, Metoprolol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Nombre IUPAC 3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 226.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226,1205 g/mol