Learn More
(2RS)-3-[4-((2-isopropoxietoxi)metil)fenoxi]-1,2-propanodiol, Mikromol™
Descripción
(2RS)-3-[4-((2-isopropoxietoxi)metil)fenoxi]-1,2-propanodiol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol |
| CAS | 1797024-50-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H24 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-3-[4-((2-Isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy]-1,2-propanediol, Bisoprolol Fumarate Imp. J (Pharmeuropa), Bisoprolol Fumarate Impurity J, Bisoprolol Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O5/c1-12(2)19-8-7-18-10-13-3-5-15(6-4-13)20-11-14(17)9-16/h3-6,12,14,16-17H,7-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propano-1,2-diol |
| Mostrar más |