Learn More
Ácido (2RS)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazino-2-metilpropanoico (rac-carbidopa), Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazino-2-metilpropanoico (rac-carbidopa)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L Carbidopa |
| CAS | 302-53-4 |
| Nombres de analitos o componentes | D,L Carbidopa |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, α-hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methyl-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl- (9CI), Hydrocinnamic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl- (7CI,8CI), α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methylbenzenepropanoic acid, DL-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropionic acid, DL-Carbidopa, DL-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylhydrocinnamic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyl-β-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyldopa, DL-α-MDH, NSC 92521, dl-MK 485, dl-α-Methyl-α-hydrazino-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, α-Hydrazino-α-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, α-Hydrazino-α-methyldopa, α-MDH, α-Methylhydrazinodopa, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-hydrazino-α-methylpropionic acid, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-methyl-α-hydrazinopropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-metilpropanoico |
| Mostrar más |