Learn More
(2RS)-3-[(1-metiletil)amino]propano-1,2-diol, Mikromol™
Descripción
(2RS)-3-[(1-metiletil)amino]propano-1,2-diol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| CAS | 6452-57-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. N (EP), Metoprolol Tartrate Imp. N (EP), Metoprolol Imp. N (EP), Metoprolol Succinate Impurity N, Metoprolol Tartrate Impurity N, Metoprolol Impurity N, Metoprolol Impurity N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(2)7-3-6(9)4-8/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | 3-(propan-2-ilamino)propano-1,2-diol |
| Mostrar más |