Learn More
Ácido (2RS)-2-fenilbutanoico, Mikromol™
Código de producto. 30051370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051370 25 mg 25 miligramos
17922316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051370 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1030.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-fenilbutanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
CAS 90-27-7
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Primidone Imp. E (EP), Primidone Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCC(C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 2-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 164.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164,0837 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.