Learn More
(2RS)-2-fenil-2-(piridin-2-il)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30050397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050397 25 mg 25 miligramos
17971886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050397 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1031.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-fenil-2-(piridin-2-il)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Phenyl-2-pyridineacetamide
CAS 7251-52-7
Nombres de analitos o componentes a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP), Methylphenidate Imp. F (EP), 2-Pyridineacetamide, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, alpha-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Impurity F, Methylphenidate Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 2-fenil-2-piridin-2-ilacetamida
Peso molecular (g/mol) 212.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,095 g/mol