Learn More
(2RS)-2-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Mikromol™
Descripción
(2RS)-2-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| CAS | 910129-15-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H22 F N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(2-methylbutoxy)carbonyl]cytidine, 2-Methylbutyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyl-tetrahydrofuran-2-yl]-5-fluoro-2-oxo-pyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Imp. D (EP), (2RS)-2-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-4-7(2)6-24-15(23)18-12-9(16)5-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h5,7-8,10-11,13,20-21H,4,6H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t7?,8-,10-,11-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(C)COC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoro-2-oxopirimidin-4-il]carbamato de 2-metilbutilo |
| Mostrar más |