Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-(metilamino)-2-fenilbutilo 3,4,5-trimetoxi-benzoato (clorhidrato de N-desmetiltrimebutina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-(metilamino)-2-fenilbutilo 3,4,5-trimetoxi-benzoato (clorhidrato de N-desmetiltrimebutina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Demethyl Trimebutine hydrochloride |
| CAS | 294882-33-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Demethyl Trimebutine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimebutine Imp. E (EP), (2RS)-2-(Methylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-Trimethoxy-benzoate Hydrochloride, Trimebutine Imp. E (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyltrimebutine Hydrochloride, Trimebutine Maleate Impurity E as Hydrochloride, Trimebutine Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO5.ClH/c1-6-21(22-2,16-10-8-7-9-11-16)14-27-20(23)15-12-17(24-3)19(26-5)18(13-15)25-4;/h7-13,22H,6,14H2,1-5H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NC)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-(metilamino)-2-fenilbutilo]; hidrocloruro |
| Mostrar más |