Learn More
Ácido (2RS)-2-metil-3-sulfanil-propanoico, Mikromol™
Description
Ácido (2RS)-2-metil-3-sulfanil-propanoico
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid |
| CAS | 26473-47-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C4 H8 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Captopril Imp. C (EP), Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl- (8CI), 3-Mercapto-2-methylpropanoic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid, 3-Mercaptoisobutyric acid, Isobutyric acid, beta-mercapto- (4CI), Captopril Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2S/c1-3(2-7)4(5)6/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-3-sulfanilpropanoico |
| Show More |