Learn More
(2RS)-2-metil-1-nitroso-2,3-dihidro-1H-indol, Mikromol™
Código de producto. 30052731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052731 25 mg 25 miligramos
17931316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052731 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0477.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-metil-1-nitroso-2,3-dihidro-1H-indol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole
CAS 85440-79-5
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), Indapamide Related Compound D, Indapamide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3
SMILES CC1Cc2ccccc2N1N=O
Nombre IUPAC 2-metil-1-nitroso-2,3-dihidroindol
Peso molecular (g/mol) 162.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0793 g/mol