Learn More
(2RS)-2-(Hidroximetil)-2-metilpentilo (1-Metiletil)carbamato, Mikromol™
Código de producto. 30050128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050128 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050128 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0782.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-(Hidroximetil)-2-metilpentilo (1-Metiletil)carbamato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
CAS 25462-17-3
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP), Carisoprodol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
SMILES CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC N-propan-2-ilcarbamato de [2-(hidroximetil)-2-metilpentil]
Peso molecular (g/mol) 217.31
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1678 g/mol