Learn More
Ácido (2RS)-2-etilpentanoico, Mikromol™
Código de producto. 18053330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18053330 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18053330 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-etilpentanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
CAS 20225-24-5
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. B (EP), Valproic Acid Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCCC(CC)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-etilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 130.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994 g/mol