Learn More
Ácido (2RS)-2-etil-2-metilbutanodioico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2-etil-2-metilbutanodioico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| CAS | 631-31-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H12 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethosuximide Imp. A (EP), Ethosuximide Related Compound A, Ethosuximide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etil-2-metilbutanodioico |
| Mostrar más |