Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-[(dimetilamino)metil]ciclohexanona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-[(dimetilamino)metil]ciclohexanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride |
| CAS | 42036-65-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tramadol Hydrochloride Imp. E (EP), Tramadol Imp. E (EP), Tramadol USP Related Compound B, Tramadol USP RC B, (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Tramadol Related Compound B as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Tramadol Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CC1CCCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(dimetilamino)metil]ciclohexan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |