Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-(dimetilamino)-2-fenilbutanol, Mikromol™
Código de producto. 30463178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463178 4 x 25 mg 100 miligramos
17974296 25 mg 25 miligramos
17902346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463178 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0417.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2RS)-2-(dimetilamino)-2-fenilbutanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride
CAS 60577-23-3
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimebutine Imp. A (EP), (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Trimebutine Imp. A (EP) as Hydrochloride, Trimebutine Maleate Impurity A as Hydrochloride, Trimebutine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-2-fenilbutan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 229.75
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1233 g/mol