Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-(dimetilamino)-2-fenilbutanol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-(dimetilamino)-2-fenilbutanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride |
| CAS | 60577-23-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimebutine Imp. A (EP), (2RS)-2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol Hydrochloride, Trimebutine Imp. A (EP) as Hydrochloride, Trimebutine Maleate Impurity A as Hydrochloride, Trimebutine Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)-2-fenilbutan-1-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |