Learn More
Ácido (2RS)-2-ciclopentil-2-fenilacético, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2-ciclopentil-2-fenilacético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 3900-93-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-2-Cyclopentyl-2-phenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. K (EP), Glycopyrronium Bromide Impurity K, Glycopyrronium Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O2/c14-13(15)12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-ciclopentil-2-fenilacético |
| Mostrar más |