Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-ciclohexil-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-ciclohexil-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2108968-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H27 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Venlafaxine Hydrochloride Imp. G (EP), Venlafaxine Imp. G (EP), (2RS)-2-Cyclohexyl-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity G as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(13-16-9-5-6-10-17(16)19(20,21)22)23-11-12-25-18(24)15-7-3-2-4-8-15;/h2-10,14,23H,11-13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-ciclohexil-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina |
| Mostrar más |