Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-(ciclohex-1-enil)-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-2-(ciclohex-1-enil)-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 93413-79-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Venlafaxine Hydrochloride Imp. F (EP), Venlafaxine Imp. F (EP), (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15;/h7,9-12,17H,4-6,8,13H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2=CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-(ciclohexen-1-il)-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |