Learn More
(2RS)-2-ciano-2-fenilbutanamida, Mikromol™
Código de producto. 30050267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050267 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050267 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1030.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-ciano-2-fenilbutanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
CAS 80544-75-8
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide, Primidone Imp. D (EP), Primidone Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O/c1-2-11(8-12,10(13)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
SMILES CCC(C#N)(C(=O)N)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-ciano-2-fenilbutanamida
Peso molecular (g/mol) 188.23
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.095 g/mol