Learn More
(2RS)-2-cloro-2-(clorodifluorometoxi)-1,1,1-trifluoroetano, Mikromol™
Descripción
(2RS)-2-cloro-2-(clorodifluorometoxi)-1,1,1-trifluoroetano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| CAS | 32778-08-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C3 H Cl2 F5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Isoflurane Imp. C (EP), Isoflurane USP Related Compound A, Isoflurane USP RC A, (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Isoflurane Related Compound A, Isoflurane Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H |
| SMILES | FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-[cloro(difluoro)metoxi]-1,1,1-trifluoroetano |
| Mostrar más |