Learn More
Ácido (2RS)-2-(bifenil-4-il)propanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2-(bifenil-4-il)propanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(biphenyl-4-yl)propanoic acid |
| CAS | 6341-72-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(biphenyl-4-yl)propanoic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flurbiprofen Imp. A (EP), Flurbiprofen USP Related Compound A, Flurbiprofen USP RC A, (2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, Flurbiprofen Related Compound A (USP), 2-(Biphenyl-4-yl)propionic acid, Biprofen, 2-(4-Biphenylyl)propionic Acid, Flurbiprofen Related Compound A, Flurbiprofen Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-fenilfenil)propanoico |
| Mostrar más |