Learn More
Clorhidrato de ácido (2RS)-2-bencil-4-(dimetilamino)butanoico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido (2RS)-2-bencil-4-(dimetilamino)butanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1823817-92-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dimetindene Maleate Imp. D (EP), Dimetindene Imp. D (EP), (2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity D as Hydrochloride, Dimetindene Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bencil-4-(dimetilamino)butanoico;clorhidrato |
| Mostrar más |