Learn More
Ácido (2RS)-2-amino-4-fenilbutanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2-amino-4-fenilbutanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid |
| CAS | 1012-05-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | NC(CCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-4-fenilbutanoico |
| Mostrar más |