Learn More
Ácido (2RS)-2-amino-4-fenilbutanoico, Mikromol™
Código de producto. 17989104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989104 100 mg 100 miligramos
17989474 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17989104 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0598.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-amino-4-fenilbutanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
CAS 1012-05-1
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 179.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946 g/mol