Learn More
Ácido (2RS)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico (3-metoxi-DL-tirosina; (DL)-3-O-metildopa), Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico (3-metoxi-DL-tirosina; (DL)-3-O-metildopa)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-DL-tyrosine |
| CAS | 7636-26-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Methoxy-DL-tyrosine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Levodopa Imp. C (EP), Levodopa USP Related Compound B, Levodopa USP RC B, (DL)-3-O-Methyldopa, (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid, 3-Methoxy-DL-tyrosine, Levodopa Related Compound B, 3-methoxytyrosine, Levodopa Related Compound B, Levodopa Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico |
| Mostrar más |