Learn More
Ácido (2RS)-2-(acetilamino)-4-(metilsulfanil)butanoico (N-acetil-DL-metionina), Mikromol™
Código de producto. 30463448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463448 4 x 25 mg -
30051683 25 mg 25 miligramos
30051629 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463448 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0358.0700254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-(acetilamino)-4-(metilsulfanil)butanoico (N-acetil-DL-metionina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-DL-methionine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H13 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 191.25
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191,0616 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.