Learn More
Ácido (2RS)-2-(acetilamino)-4-(metilsulfanil)butanoico (N-acetil-DL-metionina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2-(acetilamino)-4-(metilsulfanil)butanoico (N-acetil-DL-metionina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-DL-methionine |
| CAS | 1115-47-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Acetyl-DL-methionine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoico |
| Mostrar más |