Learn More
(2RS)-2,6-Dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)hexanamida, Mikromol™
Descripción
(2RS)-2,6-Dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)hexanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| CAS | 1037184-07-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 Cl2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bupivacaine Hydrochloride Imp. D (EP), Bupivacaine Imp. D (EP), (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Hydrochloride Impurity D, Bupivacaine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19Cl2NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)17-14(18)12(16)8-3-4-9-15/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)CCCCCl |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-N-(2,6-dimetilfenil)hexanamida |
| Mostrar más |