Learn More
Ácido (2RS)-2-(4-etilfenil)propanoico, Mikromol™
Código de producto. 17940456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940456 25 mg 25 miligramos
17973386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17940456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.350025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-(4-etilfenil)propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid
CAS 3585-52-2
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. N (EP), Ibuprofen Impurity N
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-etilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 178.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994 g/mol