Learn More
Nitrato de (2RS)-2-[(4-clorobencil)oxi]-2-(2,4-diclorofenil)etanamina, Mikromol™
Código de producto. 17993916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993916 100 mg 100 miligramos
17920716 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993916 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0524.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de (2RS)-2-[(4-clorobencil)oxi]-2-(2,4-diclorofenil)etanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine nitrate
CAS 2724510-72-7
Nombres de analitos o componentes 2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 Cl3 N O . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Econazole Nitrate Imp. B (EP), Econazole USP Related Compound B, Econazole USP RC B, (2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Econazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Econazole Related Compound B as Nitrate, Econazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Econazole Impurity B as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14Cl3NO.HNO3/c16-11-3-1-10(2-4-11)9-20-15(8-19)13-6-5-12(17)7-14(13)18;2-1(3)4/h1-7,15H,8-9,19H2;(H,2,3,4)
SMILES NCC(OCc1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-[(4-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etanamina;ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 393.65
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.0097 g/mol