Learn More
Maleato de (2RS)-2-(4-cloro-fenil)-4-(dimetilamino)-2-(piridin-2-il)butanonitrilo, Mikromol™
Descripción
Maleato de (2RS)-2-(4-cloro-fenil)-4-(dimetilamino)-2-(piridin-2-il)butanonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate |
| CAS | 2995356-12-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 Cl N3 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorphenamine Imp. D (EP), (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. D (EP) as Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | CN(C)CCC(C#N)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-(4-clorofenil)-4-(dimetilamino)-2-piridin-2-ilbutanonitrilo |
| Show More |