Learn More
Ácido (2RS)-2-(4-butilfenil)propanoico, Mikromol™
Código de producto. 15507041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15507041 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15507041 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2-(4-butilfenil)propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid
CAS 3585-49-7
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. B (EP), Ibuprofen Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CCCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-butilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 206.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307 g/mol