Learn More
(2RS)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ol, Mikromol™
Código de producto. 30050988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050988 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050988 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.19
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol
CAS 36039-36-8
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol, Ibuprofen Imp. P (EP), Ibuprofen Impurity P
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CO
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 192.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1514 g/mol