Learn More
Ácido (2RS)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-2-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30462397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462397 4 x 25 mg -
30051477 25 mg 25 miligramos
30051571 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462397 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0386.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2RS)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-2-carboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)C1COc2ccccc2O1
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423 g/mol