Learn More
Ácido (2RS)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2RS)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 3663-80-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H8 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C1COc2ccccc2O1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxílico |
| Mostrar más |