Learn More
(2RS)-2-(3-benzoilfenil)propanamida, Mikromol™
Código de producto. 17973026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973026 100 mg 100 miligramos
17961396 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973026 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2RS)-2-(3-benzoilfenil)propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide
CAS 59512-16-2
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ketoprofen Imp. E (EP), (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide, Ketoprofen Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15NO2/c1-11(16(17)19)13-8-5-9-14(10-13)15(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H2,17,19)
SMILES CC(C(=O)N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)propanamida
Peso molecular (g/mol) 253.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1103 g/mol